2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
PC4560-25G
PC4560-5G
PC4560-100G
APOSPC4560-25GEA
630
NOK
APOSPC4560-25G
APOSPC4560-5G
APOSPC4560-100G
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel:
C₇H₆BF₃O₃ MW: 205,93 g/mol Smeltepunkt: 113…120 °C Flash punkt: >110 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD01320763 CAS-nummer: 175676-65-0 |