2-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC4561-1G PC4561-5G
APOSPC4561-1GEA 665 NOK
APOSPC4561-1G APOSPC4561-5G
2-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
2-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄I
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01320764
CAS-nummer: 239135-53-6