3-Chloro-5-fluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC4608-5G PC4608-1G PC4608-25G
APOSPC4608-5GEA 430 NOK
APOSPC4608-5G APOSPC4608-1G APOSPC4608-25G
3-Chloro-5-fluoroaniline 98%
3-Chloro-5-fluoroaniline
Formel: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Tetthet: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03407962
CAS-nummer: 4863-91-6
FN: 2810
ADR: 6.1,III