4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC4675-1G PC4675-250MG
APOSPC4675-1GEA 1600 NOK
APOSPC4675-1G APOSPC4675-250MG
4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
Formel: C₉H₄ClF₂N
MW: 199,585 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00278782
CAS-nummer: 239463-89-9