Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC4681-100G PC4681-25G
APOSPC4681-100GEA 6425 NOK
APOSPC4681-100G APOSPC4681-25G
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Formel: C₄H₃F₇O
MW: 200,06 g/mol
Kokepunkt: 58 °C
Tetthet: 1,505 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00153189
CAS-nummer: 28523-86-6