2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-3-nitrophenylsulphur pentafluoride
PC4815-1G PC4815-250MG
APOSPC4815-1GEA 11975 NOK
APOSPC4815-1G APOSPC4815-250MG
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline
Formel: C₆H₅F₅N₂O₂S
MW: 264,17 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11501034
CAS-nummer: 197385-06-1