3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(3-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC48297-1G PC48297-5G PC48297-10G
APOSPC48297-1GEA 270 NOK
APOSPC48297-1G APOSPC48297-5G APOSPC48297-10G
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09264507
CAS-nummer: 161957-61-5