4'-Chloro-5-fluoro-1,1'-biphenyl-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Amino-4'-chloro-5-fluorobiphenyl
PC48313-1G PC48313-100MG PC48313-250MG PC48313-500MG PC48313-2.5G PC48313-5G
APOSPC48313-1GEA 4500 NOK
APOSPC48313-1G APOSPC48313-100MG APOSPC48313-250MG APOSPC48313-500MG APOSPC48313-2.5G APOSPC48313-5G
4'-Chloro-5-fluoro-1,1'-biphenyl-2-amine
4'-Chloro-5-fluoro-1,1'-biphenyl-2-amine
Formel: C₁₂H₉ClFN
MW: 221,66 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12824033
CAS-nummer: 188731-34-2