2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC48351-1G PC48351-25G PC48351-5G
APOSPC48351-1GEA 590 NOK
APOSPC48351-1G APOSPC48351-25G APOSPC48351-5G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09832311
CAS-nummer: 937068-58-1