4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC48424-10G PC48424-1G PC48424-5G
APOSPC48424-10GEA 485 NOK
APOSPC48424-10G APOSPC48424-1G APOSPC48424-5G
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 97%
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrClF₃O
MW: 275,4503 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD10699114
CAS-nummer: 158579-80-7