2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)iodobenzene
PC48517-25G PC48517-5G
APOSPC48517-25GEA 340 NOK
APOSPC48517-25G APOSPC48517-5G
2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₃IO
MW: 366,9018 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07369009
CAS-nummer: 883546-30-3