4-Chloro-2-fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 2-chloro-4-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
PC48622-1G PC48622-250MG
APOSPC48622-1GEA 8050 NOK
APOSPC48622-1G APOSPC48622-250MG
4-Chloro-2-fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-Chloro-2-fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₇BClFO₄
MW: 314,5500 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12026085
CAS-nummer: 1073339-13-5