2,5-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2,5-Difluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-(2,5-Difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC48624-1G
APOSPC48624-1GEA 1475 NOK
APOSPC48624-1G
2,5-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
2,5-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₅BF₂O₂
MW: 240,057 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12405346
CAS-nummer: 408492-25-1