3,6-Dibromo-2-fluorobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC48653-25G PC48653-5G
APOSPC48653-25GEA 10275 NOK
APOSPC48653-25G APOSPC48653-5G
3,6-Dibromo-2-fluorobenzaldehyde 97%
3,6-Dibromo-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Br₂FO
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 870703-68-7