3-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC48725-5G
APOSPC48725-5GEA 1200 NOK
APOSPC48725-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD05864360
CAS-nummer: 14027-75-9