2,6-Difluoro-4-nitrophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC48834-1G PC48834-5G
APOSPC48834-1GEA 0 NOK
APOSPC48834-1G APOSPC48834-5G
2,6-Difluoro-4-nitrophenol 95%
2,6-Difluoro-4-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175,0900 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07366521
CAS-nummer: 658-07-1
FN: 2811
ADR: 6.1,III