2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC49045-10G PC49045-1G PC49045-5G
APOSPC49045-10GEA 13525 NOK
APOSPC49045-10G APOSPC49045-1G APOSPC49045-5G
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄ClF₂N
Kokepunkt: 156…164 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16140199
CAS-nummer: 71701-99-0