5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
PC49064-5G PC49064-10G PC49064-1G
APOSPC49064-5GEA 1125 NOK
APOSPC49064-5G APOSPC49064-10G APOSPC49064-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅ClF₃N
MW: 195,5700 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08282771
CAS-nummer: 445-14-7