2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49096-1G PC49096-5G PC49096-25G
APOSPC49096-1GEA 555 NOK
APOSPC49096-1G APOSPC49096-5G APOSPC49096-25G
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅FO₂
MW: 140,1100 g/mol
Smeltepunkt: 74…75 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09038469
CAS-nummer: 103438-84-2