3-Bromo-5-fluoro-2-methoxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49160-25G
APOSPC49160-25GEA 1000 NOK
APOSPC49160-25G
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxypyridine 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₅BrFNO
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04972397
CAS-nummer: 884494-81-9