4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49248-1G PC49248-25G PC49248-5G
APOSPC49248-1GEA 270 NOK
APOSPC49248-1G APOSPC49248-25G APOSPC49248-5G
4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
4-Bromo-2,3-difluoroaniline
Formel: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,0035 g/mol
Smeltepunkt: 60…62 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09030643
CAS-nummer: 112279-72-8