2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49271-1G PC49271-5G
APOSPC49271-1GEA 1425 NOK
APOSPC49271-1G APOSPC49271-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₂IO
MW: 268,0000 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09835190
CAS-nummer: 885590-99-8