4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49321-100G PC49321-25G PC49321-5G
APOSPC49321-100GEA 2350 NOK
APOSPC49321-100G APOSPC49321-25G APOSPC49321-5G
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline 95+%
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₃
MW: 186,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD23098941
CAS-nummer: 1075705-01-9