Methyl-2-fluoro-4-iodonicotinate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 2-fluoro-4-iodonicotinate
PC49357-250MG PC49357-5G
APOSPC49357-250MGEA 270 NOK
APOSPC49357-250MG APOSPC49357-5G
Methyl-2-fluoro-4-iodonicotinate 97%
Methyl-2-fluoro-4-iodonicotinate
Formel: C₇H₅FINO₂
MW: 281,0200 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04972401
CAS-nummer: 884494-84-2