3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC4948-1G PC4948-5G
APOSPC4948-1GEA 1150 NOK
APOSPC4948-1G APOSPC4948-5G
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Formel: C₄H₂ClF₆I
MW: 326,41 g/mol
Kokepunkt: 124…125 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093304
CAS-nummer: 240122-22-9