Methyl-4-amino-3-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
PC49533-1G PC49533-250MG PC49533-5G
APOSPC49533-1GEA 3500 NOK
APOSPC49533-1G APOSPC49533-250MG APOSPC49533-5G
Methyl-4-amino-3-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Methyl-4-amino-3-fluoro-5-iodobenzoate
Formel: C₈H₇FINO₂
MW: 295,05 g/mol
Smeltepunkt: 115…117 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13176511
CAS-nummer: 1123172-01-9