3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49536-1G PC49536-500MG
APOSPC49536-1GEA 5475 NOK
APOSPC49536-1G APOSPC49536-500MG
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₃ClF₃N
Kokepunkt: 24 °C/0,1mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11840989
CAS-nummer: 1135283-18-9