3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49640-10G PC49640-1G PC49640-5G
APOSPC49640-10GEA 4075 NOK
APOSPC49640-10G APOSPC49640-1G APOSPC49640-5G
3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile
Formel: C7H2F2N2O2
MW: 184,0998 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13193247
CAS-nummer: 1123172-88-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III