2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49675-1G PC49675-5G
APOSPC49675-1GEA 0 NOK
APOSPC49675-1G APOSPC49675-5G
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene, Technical Grade
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrFI
MW: 300,8949 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09056796
CAS-nummer: 851368-08-6