4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Fluoro-3-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
PC4989-1G PC4989-5G
APOSPC4989-1GEA 2250 NOK
APOSPC4989-1G APOSPC4989-5G
4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₃BFNO₃
MW: 237,04 g/mol
Smeltepunkt: 152…154 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08235050
CAS-nummer: 874219-31-5