3-Fluoro-5-methoxyphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC500163-10G PC500163-1G PC500163-5G
APOSPC500163-10GEA 4625 NOK
APOSPC500163-10G APOSPC500163-1G APOSPC500163-5G
3-Fluoro-5-methoxyphenol
3-Fluoro-5-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
MW: 142,1300 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11848782
CAS-nummer: 850793-25-8