3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC50020-1G PC50020-250MG PC50020-5G
APOSPC50020-1GEA 1325 NOK
APOSPC50020-1G APOSPC50020-250MG APOSPC50020-5G
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,200 g/mol
Smeltepunkt: 141…142 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12827770
CAS-nummer: 1186405-11-7