2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5004-25G PC5004-5G PC5004-100G
APOSPC5004-25GEA 1000 NOK
APOSPC5004-25G APOSPC5004-5G APOSPC5004-100G
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrFNO₃
MW: 236,00 g/mol
Smeltepunkt: 126…127 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08460104
CAS-nummer: 84478-87-5
FN: 2811
ADR: 6.1,III