Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC500512-1G PC500512-250MG PC500512-5G
APOSPC500512-1GEA 1000 NOK
APOSPC500512-1G APOSPC500512-250MG APOSPC500512-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Formel: C₉H₈BrFO₂
MW: 247,06 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04114323
CAS-nummer: 138786-65-9
FN: 3265
ADR: 8,III