3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC500514-1G PC500514-250MG PC500514-5G
APOSPC500514-1GEA 2975 NOK
APOSPC500514-1G APOSPC500514-250MG APOSPC500514-5G
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 856935-35-8
FN: 3261
ADR: 8,III