3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, (3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl)boronic acid
PC5013-1G PC5013-5G
APOSPC5013-1GEA 1525 NOK
APOSPC5013-1G APOSPC5013-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BFO₄
MW: 211,9827 g/mol
Smeltepunkt: 149…152 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08061836
CAS-nummer: 874219-36-0