2-Chloro-7-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501474-1G PC501474-250MG PC501474-5G
APOSPC501474-1GEA 2500 NOK
APOSPC501474-1G APOSPC501474-250MG APOSPC501474-5G
2-Chloro-7-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
2-Chloro-7-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
Formel: C₇H₄ClFN₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 256519-11-6