4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC5016-250MG PC5016-1G PC5016-5G
APOSPC5016-250MGEA 540 NOK
APOSPC5016-250MG APOSPC5016-1G APOSPC5016-5G
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BFNO₃
MW: 196,97 g/mol
Smeltepunkt: 226…228 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08235038
CAS-nummer: 874219-19-9