4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501855-1G PC501855-25G PC501855-5G
APOSPC501855-1GEA 270 NOK
APOSPC501855-1G APOSPC501855-25G APOSPC501855-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237,0000 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00844105
CAS-nummer: 28314-82-1