2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC50209-25G
APOSPC50209-25GEA 6425 NOK
APOSPC50209-25G
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₃F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 170…175 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09054851
CAS-nummer: 306960-77-0