4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC5028-1G PC5028-5G
APOSPC5028-1GEA 3375 NOK
APOSPC5028-1G APOSPC5028-5G
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,00 g/mol
Smeltepunkt: 89…91 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08235044
CAS-nummer: 874219-25-7