5-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Cyano-4-fluoroaniline
PC50393-100G PC50393-25G
APOSPC50393-100GEA 1850 NOK
APOSPC50393-100G APOSPC50393-25G
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00277872
CAS-nummer: 53312-81-5