Methyl-2-chloro-4,5-difluorobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 2-chloro-4,5-difluorobenzoate, 2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid, methyl ester
PC50428-1G PC50428-5G PC50428-25G
APOSPC50428-1GEA 270 NOK
APOSPC50428-1G APOSPC50428-5G APOSPC50428-25G
Methyl-2-chloro-4,5-difluorobenzoate 98%
Methyl-2-chloro-4,5-difluorobenzoate
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206.58 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10566827
CAS-nummer: 128800-36-2
New Product