3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC5051-1G PC5051-5G
APOSPC5051-1GEA 2250 NOK
APOSPC5051-1G APOSPC5051-5G
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BF₃O₃
MW: 233,98 g/mol
Smeltepunkt: 173…176 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08056361
CAS-nummer: 871332-96-6