3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 3-Methoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC5052-5G
APOSPC5052-5GEA 1650 NOK
APOSPC5052-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Smeltepunkt: 159…162 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08056362
CAS-nummer: 871332-97-7