4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid, 4-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
PC5053-1G PC5053-5G PC5053-250MG
APOSPC5053-1GEA 305 NOK
APOSPC5053-1G APOSPC5053-5G APOSPC5053-250MG
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Smeltepunkt: 189…191 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08056358
CAS-nummer: 854778-31-7