2-Chloro-3-fluoro-4-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-3-Fluoropyridine-4-Boronic Acid
PC5054-1G PC5054-500MG PC5054-5G
APOSPC5054-1GEA 1125 NOK
APOSPC5054-1G APOSPC5054-500MG APOSPC5054-5G
2-Chloro-3-fluoro-4-pyridineboronic acid
2-Chloro-3-fluoro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BClFNO₂
MW: 175,35 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04972403
CAS-nummer: 937595-71-6