2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC5058-1G PC5058-25G PC5058-5G
APOSPC5058-1GEA 270 NOK
APOSPC5058-1G APOSPC5058-25G APOSPC5058-5G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Smeltepunkt: 64…76 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06656276
CAS-nummer: 1072952-25-0