Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate
PC5064K-1G PC5064K-250MG PC5064K-5G
APOSPC5064K-1GEA 895 NOK
APOSPC5064K-1G APOSPC5064K-250MG APOSPC5064K-5G
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₀FNO₂S
MW: 251,28 g/mol
Smeltepunkt: 153…155 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00068133
CAS-nummer: 175137-08-3