2,3,5-Trifluoroiodobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,2,5-Trifluoro-3-iodobenzene
PC5066-1G PC5066-5G
APOSPC5066-1GEA 1625 NOK
APOSPC5066-1G APOSPC5066-5G
2,3,5-Trifluoroiodobenzene
2,3,5-Trifluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂F₃I
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08532463
CAS-nummer: 622379-51-5